Merck
ENAH9082217A
Enamine
1-(pyridin-2-yl)cyclopropan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.63
MDL番号:
Iupac Name
1-(pyridin-2-yl)cyclopropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO.ClH/c10-8(4-5-8)7-3-1-2-6-9-7;/h1-3,6,10H,4-5H2;1H
InChI Key
YFLBKCBWRVVGSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492565
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492565