Merck
ENAH65AFCD48
Enamine
pentacyclo[7.3.1.1^{4,12}.0^{2,7}.0^{6,11}]tetradecane-4,9-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.34
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(4r,4ar,8r,8ar,10r,11r)-octahydro-2,8,4,6-(epibutane[1,2,3,4]tetrayl)naphthalene-2,6-diamine
Inchi Code
1S/C14H22N2/c15-13-1-7-8-4-14(16)5-9(7)11(3-13)12(6-14)10(8)2-13/h7-12H,1-6,15-16H2
InChI Key
OQFGCBHYTPVGEY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471046
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)