Merck
ENAH65927BFF
Enamine
5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H6FN3/c1-4-5(3-8)6(7)10(2)9-4/h1-2H3
InChI Key
JIORRBGQHZYOAW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3266548
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3266548
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)