Merck
ENAH65927978
Enamine
2-amino-5-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.22
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-5-(2-(methylthio)ethyl)oxazol-4-ol
Inchi Code
1S/C6H10N2O2S/c1-11-3-2-4-5(9)8-6(7)10-4/h9H,2-3H2,1H3,(H2,7,8)
InChI Key
AAMWFBUNCWZAMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6834713
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6834713