Merck
ENAH65927687
Enamine
2-{bicyclo[4.1.0]heptan-2-yl}ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.7
MDL番号:
Iupac Name
2-(bicyclo[4.1.0]heptan-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-5-4-7-2-1-3-8-6-9(7)8;/h7-9H,1-6,10H2;1H
InChI Key
JHCZAOFTVBDXCA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465878
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465878