Merck
ENAH65927647
Enamine
potassium 2-{[(4-chlorophenyl)carbamoyl]amino}acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.73
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
potassium ((4-chlorophenyl)carbamoyl)glycinate
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3.K/c10-6-1-3-7(4-2-6)12-9(15)11-5-8(13)14;/h1-4H,5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15);/q;+1/p-1
InChI Key
ATUKUCLBTOKJEE-UHFFFAOYSA-M
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445076
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445076
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)