Merck
ENAH6591F822
Enamine
2,5-dichloro-4-methylthiophene-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.07
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dichloro-4-methylthiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4Cl2O2S/c1-2-3(6(9)10)5(8)11-4(2)7/h1H3,(H,9,10)
InChI Key
JPYXBZFCVCNOHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743485
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743485