Merck
ENAH65919A48
Enamine
2-(5,5-dimethylpyrrolidin-3-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.23
MDL番号:
Iupac Name
2-(5,5-dimethylpyrrolidin-3-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-8(2)5-7(3-4-10)6-9-8/h7,9-10H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
FJBHVDOFTTUVHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6312953
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6312953