Merck
ENAH6591993A
Enamine
1-(2-fluorophenyl)cyclopropan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.17
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)cyclopropanol
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(11)5-6-9/h1-4,11H,5-6H2
InChI Key
BQTQCOAROVJUMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107298
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107298