Merck
ENAH581686B9
Enamine
N-cyclohexyl-3,4-dimethylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.34
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclohexyl-3,4-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C15H21NO/c1-11-8-9-13(10-12(11)2)15(17)16-14-6-4-3-5-7-14/h8-10,14H,3-7H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
CRVWBTCVHJBKKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461383
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461383