Merck
ENAH5802F437
Enamine
1-[4-(2-methoxyethoxy)phenyl]piperazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.24
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-(2-methoxyethoxy)phenyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H20N2O2.2ClH/c1-16-10-11-17-13-4-2-12(3-5-13)15-8-6-14-7-9-15;;/h2-5,14H,6-11H2,1H3;2*1H
InChI Key
HCWJPPRSUHFOQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426560
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426560