Merck
ENAH5802F38A
Enamine
N-(4-methylpiperidin-4-yl)acetamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.15
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-methylpiperidin-4-yl)acetamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c1-7(11)10-8(2)3-5-9-6-4-8;;/h9H,3-6H2,1-2H3,(H,10,11);2*1H
InChI Key
LZVJPKKWCHPVCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425360
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425360