Merck
ENAH5802F1A4
Enamine
1-cyclopentylpiperidin-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.2
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopentylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2.2ClH/c11-9-4-3-7-12(8-9)10-5-1-2-6-10;;/h9-10H,1-8,11H2;2*1H
InChI Key
PZKTYJHQWIQIAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433572
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433572