Merck
ENAH5802F199
Enamine
2-methoxy-N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-methoxy-N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2O.2ClH/c1-11(2)8-5-4-7(10)6-9(8)12-3;;/h4-6H,10H2,1-3H3;2*1H
InChI Key
BPRYRMNBVBCGJR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425506
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425506
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)