Merck
ENAH5802F081
Enamine
3-{[2-(carboxymethoxy)phenyl]methylidene}-1H,2H,3H-cyclopenta[b]quinoline-9-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
$76.70
500 MG
$100.10
1 G
$130.00
2.5 G
$260.00
ベンダーカタログ番号: F0001-4112-250MG
$76.70
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
$76.70
500 MG
$100.10
1 G
$130.00
2.5 G
$260.00
About This Item
CAS番号:
分子量:
375.38
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F0001-4112-250MG
$76.70
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(Z)-3-(2-(carboxymethoxy)benzylidene)-2,3-dihydro-1H-cyclopenta[b]quinoline-9-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H17NO5/c24-19(25)12-28-18-8-4-1-5-13(18)11-14-9-10-16-20(22(26)27)15-6-2-3-7-17(15)23-21(14)16/h1-8,11H,9-10,12H2,(H,24,25)(H,26,27)/b14-11-
InChI Key
KMYUIROGSMBLNN-KAMYIIQDSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00899
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00899