Merck
ENAH5802ED65
Enamine
sodium but-3-ene-1-sulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.15
MDL番号:
Iupac Name
sodium but-3-ene-1-sulfinate
Inchi Code
1S/C4H8O2S.Na/c1-2-3-4-7(5)6;/h2H,1,3-4H2,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
KZBYHJIYOBPGLB-UHFFFAOYSA-M
保管温度
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5049438
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5049438