Merck
ENAH5802ECEC
Enamine
3-(azepan-1-yl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.24
MDL番号:
Iupac Name
3-(1-azepanyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H16N2/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11/h1-5,7-9H2
InChI Key
GDQLRKPUJAWNNP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173913
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173913