Merck
ENAH5802ECD7
Enamine
2-(5-amino-2-methyl-1H-imidazol-1-yl)acetonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.62
MDL番号:
Iupac Name
2-(5-amino-2-methyl-1H-imidazol-1-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N4.ClH/c1-5-9-4-6(8)10(5)3-2-7;/h4H,3,8H2,1H3;1H
InChI Key
VBXSYSPBVPHONZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426125
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426125