Merck
ENAH5802EC6D
Enamine
(5S)-5-methyl-1,4-diazepane dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.11
MDL番号:
Iupac Name
(S)-5-methyl-1,4-diazepane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.2ClH/c1-6-2-3-7-4-5-8-6;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H/t6-;;/m0../s1
InChI Key
DBSNHHJBAPATCL-ILKKLZGPSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441641
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441641