Merck
ENAH5802E8A8
Enamine
6-methoxyisoquinoline-8-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.2
MDL番号:
Iupac Name
6-methoxyisoquinoline-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-8-4-7-2-3-12-6-10(7)9(5-8)11(13)14/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
UCTBSDPTGBFNIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344050
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344050