Merck
ENAH5802E41C
Enamine
1-bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoro-4-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-5-(difluoromethoxy)-2-fluoro-4-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF3NO3/c8-3-1-6(15-7(10)11)5(12(13)14)2-4(3)9/h1-2,7H
InChI Key
AIURQKKLRDOFRT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425220
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425220