Merck
ENAH5802E3A7
Enamine
5-bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.01
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4BrF4N/c8-4-2-6(13)5(9)1-3(4)7(10,11)12/h1-2H,13H2
InChI Key
ZTJHVPIGVGDGOU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441212
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441212