Merck
ENAH5802E3A6
Enamine
4-(5-bromopyridin-2-yl)oxan-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.13
MDL番号:
Iupac Name
4-(5-bromopyridin-2-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-8-1-2-9(13-7-8)10(12)3-5-14-6-4-10/h1-2,7H,3-6,12H2
InChI Key
UWOJZGDNBZYEMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3258658
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3258658