Merck
ENAH5802DE5F
Enamine
ethyl 2-cyano-3-[(4-ethylphenyl)amino]prop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-(4-ethylanilino)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-3-11-5-7-13(8-6-11)16-10-12(9-15)14(17)18-4-2/h5-8,10,16H,3-4H2,1-2H3/b12-10+
InChI Key
JEJARQCJKLZBKV-ZRDIBKRKSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40514
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40514
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)