Merck
ENAH5802DE4D
Enamine
2-bromo-4-methyl-1-(prop-2-en-1-yloxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.1
MDL番号:
Iupac Name
1-(allyloxy)-2-bromo-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c1-3-6-12-10-5-4-8(2)7-9(10)11/h3-5,7H,1,6H2,2H3
InChI Key
DEEPWKNTUYRJHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433165
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433165