Merck
ENAH5802DD73
Enamine
tert-butyl 7-formyl-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-4-9(8-14)12(13)5-6-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
RBSXPYZULLWVFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7080620
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7080620