Merck
ENAH5802DBFF
Enamine
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.21
MDL番号:
mp
86-87
Iupac Name
2-((2-methoxy-4-nitrophenyl)amino)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H12N2O4/c1-15-9-6-7(11(13)14)2-3-8(9)10-4-5-12/h2-3,6,10,12H,4-5H2,1H3
InChI Key
DZFVBIGUJAYIFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442767
Melting Point
86-87
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442767