Merck
ENAH5802DA4E
Enamine
3-hydroxyazetidine-3-carbonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.57
MDL番号:
Iupac Name
3-hydroxyazetidine-3-carbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2O.ClH/c5-1-4(7)2-6-3-4;/h6-7H,2-3H2;1H
InChI Key
UVVQWMBBODTPBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440741
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440741