Merck
ENAH38A2DAD6
Enamine
rac-(1R,2S,4S)-N-methylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.67
MDL番号:
Iupac Name
(1S,2R,4R)-N-methylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-9-8-5-6-2-3-7(8)4-6;/h6-9H,2-5H2,1H3;1H/t6-,7+,8-;/m1./s1
InChI Key
NGQMCJXJNPZWGI-ARIDFIBWSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354201
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354201