Merck
ENAH38A2D97F
Enamine
2-amino-N-(4-cyanophenyl)acetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.65
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-(4-cyanophenyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3O.ClH/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)12-9(13)6-11;/h1-4H,6,11H2,(H,12,13);1H
InChI Key
HUQQUYAENITEQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6767113
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6767113