Merck
ENAH38A2D97D
Enamine
4-(phenylamino)pyrimidine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-anilino-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9N3O2/c15-11(16)9-6-12-7-13-10(9)14-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,15,16)(H,12,13,14)
InChI Key
FDLRLKIDYZVZLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6767111
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6767111
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)