Merck
ENAH38A2D851
Enamine
{5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonan-6-yl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
Iupac Name
(5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonan-6-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c10-5-7-4-9-6-8(11-7)2-1-3-8/h7,9-10H,1-6H2
InChI Key
TZDSVBNICIXARE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763354
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763354