Merck
ENAH38A2BA3C
Enamine
{4-oxo-5-oxaspiro[2.4]heptan-6-yl}methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.66
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(4-oxo-5-oxaspiro[2.4]heptan-6-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H9ClO4S/c8-13(10,11)4-5-3-7(1-2-7)6(9)12-5/h5H,1-4H2
InChI Key
CMEMPZBKPZFSGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176652
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176652
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)