Merck
ENAH38A2B96C
Enamine
3,3-difluoro-2,2-dimethylbutyl trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3,3-difluoro-2,2-dimethylbutyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H11F5O3S/c1-5(2,6(3,8)9)4-15-16(13,14)7(10,11)12/h4H2,1-3H3
InChI Key
PTQXQDYHVLFTBR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487852
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487852
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)