Merck
ENAH315520C7
Enamine
4-(4-chloro-3-methylphenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.7
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-chloro-3-methylphenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C14H11ClF3NO/c1-8-6-9(2-4-12(8)15)20-10-3-5-13(19)11(7-10)14(16,17)18/h2-7H,19H2,1H3
InChI Key
OUZGDXDLIWDKBD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735203
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735203