Merck
ENAH31552077
Enamine
3-methyl-3,10-diazabicyclo[4.3.1]decan-4-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.7
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-3,10-diazabicyclo[4.3.1]decan-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O.ClH/c1-11-6-8-4-2-3-7(10-8)5-9(11)12;/h7-8,10H,2-6H2,1H3;1H
InChI Key
ISNOOQUTHQEPEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6737932
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6737932