Merck
ENAH31551F96
Enamine
3-bromo-1-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.97
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-1-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H2BrF3N2/c5-3-1-2-10(9-3)4(6,7)8/h1-2H
InChI Key
IVJXBORLXJBYLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734779