Merck
ENAH31551F63
Enamine
3-(4-{2-[(3-amino-2,2-dimethylpropyl)amino]ethyl}piperazin-1-yl)-2,2-dimethylpropan-1-amine pentahydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
481.81
MDL番号:
Iupac Name
N1-(2-(4-(3-amino-2,2-dimethylpropyl)piperazin-1-yl)ethyl)-2,2-dimethylpropane-1,3-diamine pentahydrochloride
Inchi Code
1S/C16H37N5.5ClH/c1-15(2,11-17)13-19-5-6-20-7-9-21(10-8-20)14-16(3,4)12-18;;;;;/h19H,5-14,17-18H2,1-4H3;5*1H
InChI Key
KEWQORKFQORWSH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740836
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740836