Merck
ENAH31551F01
Enamine
(3aR,5S,6aS)-octahydrocyclopenta[c]pyrrole-5-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.66
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3aR,5r,6aS)-octahydrocyclopenta[c]pyrrole-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-8(11)5-1-6-3-9-4-7(6)2-5;/h5-7,9H,1-4H2,(H,10,11);1H/t5-,6-,7+;
InChI Key
HHRRHIWMRORATM-IMDDLPMTSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738030
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738030
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)