Merck
ENAH31551CF5
Enamine
(3,4-dimethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.66
MDL番号:
mp
162-164
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O2.ClH/c1-11-7-4-3-6(10-9)5-8(7)12-2;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H
InChI Key
HRSRMSMAVYUKRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733294
Melting Point
162-164
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733294