Merck
ENAH31551A1B
Enamine
N-[(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)methyl]quinolin-8-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.31
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-((1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)methyl)quinolin-8-amine
Inchi Code
1S/C16H13N5/c1-2-9-15-13(7-1)19-20-21(15)11-18-14-8-3-5-12-6-4-10-17-16(12)14/h1-10,18H,11H2
InChI Key
ZNCWPHCHIHDROU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730241
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6730241
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)