Merck
ENAH31551878
Enamine
6-amino-3-bromo-2,4-difluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.02
MDL番号:
Iupac Name
6-amino-3-bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrF2NO2/c8-5-2(9)1-3(11)4(6(5)10)7(12)13/h1H,11H2,(H,12,13)
InChI Key
NRGMQZPVJVSLLT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3102959
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3102959
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)