Merck
ENAH31551868
Enamine
[6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin-2-yl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.21
MDL番号:
Iupac Name
[6-(1H-pyrazol-1-yl)-2-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c10-7-8-3-1-4-9(12-8)13-6-2-5-11-13/h1-6H,7,10H2
InChI Key
CIOUYNITWBRHMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3047752
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3047752