Merck
ENAH31551763
Enamine
4-bromo-5-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.55
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4BrClO2S/c10-8-4-3-7(9(12)13)14-6(4)2-1-5(8)11/h1-3H,(H,12,13)
InChI Key
BQYHPIJNIPMCQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608216
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608216