Merck
ENAH315516D4
Enamine
1-oxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-oxo-6-(trifluoromethyl)isochromane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7F3O4/c12-11(13,14)6-1-2-7-5(3-6)4-8(9(15)16)18-10(7)17/h1-3,8H,4H2,(H,15,16)
InChI Key
VLIMKGQVIOQONM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397389
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397389
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)