Merck
ENAH3051F1B8
Enamine
1-(4-chloro-3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.6
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(4-chloro-3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C9H6ClFO/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h2-5H,1H2
InChI Key
XYPSOXBKBUQQSX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1967038
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)