Merck
ENAH30518460
Enamine
1,1,1,3,3,4,4,4-octafluorobutan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,1,1,3,3,4,4,4-octafluoro-2-butanol
Inchi Code
1S/C4H2F8O/c5-2(6,4(10,11)12)1(13)3(7,8)9/h1,13H
InChI Key
ZVXAXABPTOPGDK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1938920
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)