Merck
ENAH304F61C4
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3,4,5-trifluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3,4,5-trifluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H12F3NO4/c1-12(2,3)20-11(19)16-9-5(10(17)18)4-6(13)7(14)8(9)15/h4H,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)
InChI Key
ANZXWCCAXDTMOZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1671329
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)