Merck
ENAH304E6F36
Enamine
4-(pyrrolidine-1-sulfonyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(1-pyrrolidinylsulfonyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13NO3S/c13-9-10-3-5-11(6-4-10)16(14,15)12-7-1-2-8-12/h3-6,9H,1-2,7-8H2
InChI Key
NUPJAARWSKKWBR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1456912
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)