Merck
ENAH304E4E59
Enamine
benzyl N-({1-[(chlorosulfonyl)methyl]cyclobutyl}methyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
331.82
MDL番号:
Iupac Name
benzyl ((1-((chlorosulfonyl)methyl)cyclobutyl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H18ClNO4S/c15-21(18,19)11-14(7-4-8-14)10-16-13(17)20-9-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6H,4,7-11H2,(H,16,17)
InChI Key
NNFBCIYCZQLOPR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440415
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)